ENA061488434
Enamine
[(5-methylthiophen-2-yl)methyl](2-phenylethyl)amine
About This Item
Iupac Name
N-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C14H17NS/c1-12-7-8-14(16-12)11-15-10-9-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,15H,9-11H2,1H3
Clave InChI
VJGBGYXZJYJOSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13537
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)