ENA061488250
Enamine
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
About This Item
Iupac Name
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15NOS/c1-13(2,3)11-8-16-12(14-11)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-8,15H,1-3H3
Clave InChI
NNLXLHVUALWSQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)