Merck
ENA053247286
Enamine
N-[2-(benzylsulfanyl)phenyl]-2-chloroacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.8
Número MDL:
mp
16-17
Iupac Name
N-[2-(benzylsulfanyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNOS/c16-10-15(18)17-13-8-4-5-9-14(13)19-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,17,18)
Clave InChI
ROJUSYBYXCXHIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13215
Melting Point
16-17
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)