Merck
ENA048303717
Enamine
2-chloro-1-(pentamethylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.73
Número MDL:
mp
110-111
Iupac Name
2-chloro-1-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H17ClO/c1-7-8(2)10(4)13(12(15)6-14)11(5)9(7)3/h6H2,1-5H3
Clave InChI
SPPLVERXFNZFAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10985
Melting Point
110-111
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)