ENA048303219
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c1-6-3-4-8(13(15)16)10(7(6)2)12-9(14)5-11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,14)
Clave InChI
IPBTWALANVJTNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)