ENA040899350
Enamine
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H11ClN2S/c1-8-3-4-10(5-9(8)2)11-6-18-14-12(11)13(15)16-7-17-14/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
YHGOZPYHUNWJBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)