Merck
ENA024295655
Enamine
3-chloro-N-{3-cyano-4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[b]thiophen-2-yl}propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.79
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(3-cyano-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thien-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C13H15ClN2OS/c14-7-6-12(17)16-13-10(8-15)9-4-2-1-3-5-11(9)18-13/h1-7H2,(H,16,17)
Clave InChI
LLWGECDSVWTFQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09619
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)