ENA024294971
Enamine
4-chloro-2-(pyridin-3-yl)quinazoline
About This Item
mp
176-178
Iupac Name
4-chloro-2-(3-pyridinyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C13H8ClN3/c14-12-10-5-1-2-6-11(10)16-13(17-12)9-4-3-7-15-8-9/h1-8H
Clave InChI
TWEFNYVYEPIXIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08933
Melting Point
176-178
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08933
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)