ENA024294823
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethylcyclohexyl)propanamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethylcyclohexyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H20ClNO/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)13-11(14)9(3)12/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
NIRDDXXHNBLIBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)