Merck
ENA024294516
Enamine
2-chloro-N-(2-methylcyclohexyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.71
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methylcyclohexyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
WYGRWDASSJWJGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08476
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08476
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)