Merck
ENA024294142
Enamine
3-hydrazinyl-5-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2,4,6-tetraene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.32
Número MDL:
mp
201-203
Iupac Name
4-hydrazino-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H14N4S/c1-6-13-10(15-12)9-7-4-2-3-5-8(7)16-11(9)14-6/h2-5,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
IAVYMPZJWVYGJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08102
Melting Point
201-203
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08102
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)