Merck
ENA018110017
Enamine
4-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
402.54
Número MDL:
Iupac Name
3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C20H22N2O3S2/c1-24-14-8-7-12(11-15(14)25-2)9-10-22-19(23)17-13-5-3-4-6-16(13)27-18(17)21-20(22)26/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)
Clave InChI
NHGSHFZESXWOGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06944
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06944
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)