Merck
ENA018109931
Enamine
5,7-dichloro-1H,2H,3H,9H-pyrrolo[2,1-b]quinazolin-9-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.1
Número MDL:
mp
233-235
Iupac Name
5,7-dichloro-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2O/c12-6-4-7-10(8(13)5-6)14-9-2-1-3-15(9)11(7)16/h2,4-5,14H,1,3H2
Clave InChI
FPLHCQJHAVRJPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06850
Melting Point
233-235
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06850
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)