Merck
ENA018109609
Enamine
2-[(5,7-dichloro-2-methylquinolin-8-yl)oxy]acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.14
Número MDL:
Iupac Name
2-[(5,7-dichloro-2-methyl-8-quinolinyl)oxy]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H11Cl2N3O2/c1-6-2-3-7-8(13)4-9(14)12(11(7)16-6)19-5-10(18)17-15/h2-4H,5,15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
GFCBMQGESMIYDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06487
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06487
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)