Merck
ENA018109390
Enamine
2-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.21
Número MDL:
mp
155-160
Iupac Name
(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-7(12)8-3-4-9(10(5-8)15-2)16-6-11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
WVXLLHWEQSZBLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06242
Melting Point
155-160
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06242
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)