ENA018108885
Enamine
4-(2-{7-thia-2,4,5-triazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(8),3,5,9,11-pentaen-3-ylsulfanyl}acetamido)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-{[([1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazol-3-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H12N4O3S2/c22-14(18-11-7-5-10(6-8-11)15(23)24)9-25-16-19-20-17-21(16)12-3-1-2-4-13(12)26-17/h1-8H,9H2,(H,18,22)(H,23,24)
Clave InChI
PFPVJRMLOISWDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05626
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)