Merck
ENA018108847
Enamine
5-nitro-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.23
Número MDL:
mp
222-226
Iupac Name
5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4/c14-11(15)9-7-8(13(16)17)3-4-10(9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
RQSZZLSHECUEDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05577
Melting Point
222-226
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)