Merck
ENA018107953
Enamine
3-[benzyl(4-chlorophenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
401.87
Número MDL:
Iupac Name
3-[(benzyl-4-chloroanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H16ClNO4S/c21-17-9-11-18(12-10-17)22(14-15-5-2-1-3-6-15)27(25,26)19-8-4-7-16(13-19)20(23)24/h1-13H,14H2,(H,23,24)
Clave InChI
VXTPGGPHJHBGFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04566
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04566
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)