Merck
ENA018107799
Enamine
2-chloro-N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.77
Número MDL:
mp
74-78
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H20ClNO3/c1-3-18-12-6-5-11(9-13(12)19-4-2)7-8-16-14(17)10-15/h5-6,9H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
ZQUNBDHAPOPRLA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04380
Melting Point
74-78
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04380
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)