ENA018107602
Enamine
2-[(2-{[5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]oxy}-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-({2-[(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy]-2-oxoethyl}sulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H26O4S/c1-12(2)14-9-8-13(3)10-16(14)23-18(20)11-24-17-7-5-4-6-15(17)19(21)22/h4-7,12-14,16H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
Clave InChI
GZPWQYNLYYAAGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04162
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)