ENA018107172
Enamine
3,4,5-triethoxybenzohydrazide
About This Item
mp
116-117
Iupac Name
3,4,5-triethoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N2O4/c1-4-17-10-7-9(13(16)15-14)8-11(18-5-2)12(10)19-6-3/h7-8H,4-6,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
VAJDYADVRMKUIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03666
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)