ENA018104894
Enamine
(2E)-3-{2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}prop-2-enoic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-3-(2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-10-7(4-5-9(14)15)13-6-2-1-3-8(13)12-10/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
Clave InChI
CPOFUPGJZDFDDC-SNAWJCMRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00828
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)