Merck
ENA018104687
Enamine
3-{[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
364.4
Número MDL:
Iupac Name
3-{[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H17FN2O4S/c18-14-4-6-15(7-5-14)19-8-10-20(11-9-19)25(23,24)16-3-1-2-13(12-16)17(21)22/h1-7,12H,8-11H2,(H,21,22)
Clave InChI
ARVDWLWJSODXRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00599
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00599
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)