CO1H9902D0D0
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.01
Iupac Name
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Clave InChI
MDPUZNNCAZLLIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)