Documentos clave
CO1H324AB64E
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(2-chlorophenyl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.53
Iupac Name
2-bromo-5-(2-chlorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-10-13-5-7(6-14-10)8-3-1-2-4-9(8)12/h1-6H
Clave InChI
FQBVBQYZIFLITE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)