CO1H324A8E35
CombiPhos Catalysts Inc
1-(6-bromopyridin-3-yl)pyrrolidin-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.1
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-9-2-1-7(5-11-9)12-4-3-8(13)6-12/h1-2,5,8,13H,3-4,6H2
Clave InChI
BMJSKZRPPSCOHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)