CO1H324A85C6
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-3-(3-trifluoromethylphenyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.2
Iupac Name
3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H8F3NO/c13-12(14,15)9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-16-11(10)17/h1-7H,(H,16,17)
Clave InChI
HYBCAXIXHYDOHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)