Documentos clave
CO1H324A8396
CombiPhos Catalysts Inc
tert-butyl 2-(6-bromopyridin-3-yl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
343.22
Iupac Name
tert-butyl 2-(6-bromopyridin-3-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19BrN2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17-6-7-19-11(9-17)10-4-5-12(15)16-8-10/h4-5,8,11H,6-7,9H2,1-3H3
Clave InChI
IOYRATFUWAQTQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)