CO1H324A7B7E
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.11
Iupac Name
4-bromo-2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C7H6BrN3S/c1-5-2-9-11(3-5)7-10-6(8)4-12-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
XGDANQFRDMDLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)