Merck
COMH99A7C87C
Combi-Blocks, Inc.
(1R*,4R*)-N1-(2-Chlorobenzyl)cyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.68
Número MDL:
Iupac Name
(1r,4r)-N1-(2-chlorobenzyl)cyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19ClN2.2ClH/c14-13-4-2-1-3-10(13)9-16-12-7-5-11(15)6-8-12;;/h1-4,11-12,16H,5-9,15H2;2*1H/t11-,12-;;
Clave InChI
RQZCOQBJENHFOW-KBTGPXOVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JQ-0630
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JQ-0630
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)