COMH9882269A
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Chloro-1,1,2-trifluoroethoxy)propane
About This Item
Iupac Name
1-(2-chloro-1,1,2-trifluoroethoxy)propane
Inchi Code
1S/C5H8ClF3O/c1-2-3-10-5(8,9)4(6)7/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
VAQBXLDLDMFYQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JP-5572
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JP-5572
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)