COMH97ABED71
Combi-Blocks, Inc.
N-Allyl-N-isopropylamine
About This Item
Iupac Name
N-isopropyl-2-propen-1-amine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-4-5-7-6(2)3/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
OWUBKHTYXCOYMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JL-9229
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JL-9229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)