Merck
COMH93D67192
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.53
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8/h(H2,10,11)
Clave InChI
WZRMLGNDGPCZFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-7890
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-7890
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)