COMH93D64F86
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)4-6-2-3-9-5-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
Clave InChI
RUKNSWPRAZTOAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-9292
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)