COMH93D5C4FE
Combi-Blocks, Inc.
N-[1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-N-methylamine
About This Item
Iupac Name
N-[1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-N-methylamine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)9-4-6-10(12-3)7-5-9/h4-8,11H,1-3H3
Clave InChI
DUUDSVJQKGZSDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-5543
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-5543
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)