Merck
COMH580D82A9
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-(3-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C12H14FNO5/c1-12(2,3)19-10(15)7-18-9-6-4-5-8(13)11(9)14(16)17/h4-6H,7H2,1-3H3
Clave InChI
LKDQUTRRNGPLKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7594
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7594
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)