Merck
COMH4211E0CC
Combi-Blocks, Inc.
Tris(tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine)palladium(0)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
2117.26
Número MDL:
Iupac Name
tris(tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane) palladium
Inchi Code
1S/3C24H9F18P.Pd/c3*25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42;/h3*1-9H;
Clave InChI
MGJKHAOJYDTPIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-6652
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-6652
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)