COMH4211D258
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclobutyl-[1,4]diazepane
About This Item
Iupac Name
1-cyclobutyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-3-9(4-1)11-7-2-5-10-6-8-11/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
PEUPRRYADLJLAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9797
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9797
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)