Merck
COMH4211C41B
Combi-Blocks, Inc.
4-Iodomethyl benzoic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
tert-butyl 4-(iodomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H15IO2/c1-12(2,3)15-11(14)10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
NHZWMNUUKIDRQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9143
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9143
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)