Merck
COMH4211AEB1
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-((4-methoxybenzyl)oxy)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.15
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Inchi Code
1S/C13H12BrNO2/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)9-17-13-8-11(14)6-7-15-13/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
ZYEYUAMTSNHWBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2491
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2491
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)