Merck
COMH4211A2EB
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.01
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO3/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10(12)13/h1-3H
Clave InChI
VTZQXDMNCHPPIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4862
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)