COMH303775CF
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethoxy-1-nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Iupac Name
2-ethoxy-1-nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H8F3NO4/c1-2-16-8-6(13(14)15)4-3-5-7(8)17-9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
NOKQCFPFIBBDIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4519
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4519
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)