Merck
COMH04238036
Combi-Blocks, Inc.
3-Formylphenyl 2,4-dichlorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.12
Número MDL:
Iupac Name
3-formylphenyl 2,4-dichlorobenzoate
Inchi Code
1S/C14H8Cl2O3/c15-10-4-5-12(13(16)7-10)14(18)19-11-3-1-2-9(6-11)8-17/h1-8H
Clave InChI
NYEOOFCETKEGDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4009
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4009
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)