Merck
COMH042371F8
Combi-Blocks, Inc.
9-Hydrazinoacridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.25
Número MDL:
Iupac Name
9-hydrazinoacridine
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
SVANEUDZNISLJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0326
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0326
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)