COMH042370F7
Combi-Blocks, Inc.
1-Piperazineacetamide, n-(4-methylphenyl)-, dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(piperazin-1-yl)-N-(p-tolyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-13(17)10-16-8-6-14-7-9-16;;/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,15,17);2*1H
Clave InChI
NGCABQHMMMCXLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0066
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)