Merck
COM945512645
Combi-Blocks, Inc.
tert-butyl N-({4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.37
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-((6-methylpyrazin-2-yl)oxy)benzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H21N3O3/c1-12-9-18-11-15(20-12)22-14-7-5-13(6-8-14)10-19-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,11H,10H2,1-4H3,(H,19,21)
Clave InChI
MULLIBSNRYZAAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2346
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2346
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)