Merck
COM945512269
Combi-Blocks, Inc.
Methyl octahydro-1-benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl octahydrobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h7-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
DEAGVEWALCJWNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4308
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4308
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)