Merck
COM638472052
Combi-Blocks, Inc.
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]pyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.34
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)phenyl)pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C18H16N2O/c19-16-10-11-20-18(12-16)15-6-8-17(9-7-15)21-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12H,13H2,(H2,19,20)
Clave InChI
KGZBEXICOGAKKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4738
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)