Merck
COM633402714
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(3-hydroxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-3'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-11-5-9(4-10(6-11)13(16)17)8-2-1-3-12(15)7-8/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
Clave InChI
IOGGMZONUCAXAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8924
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)