COM497527083
Combi-Blocks, Inc.
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
About This Item
Iupac Name
2-(1-adamantyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C13H22O/c1-12(2,14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11,14H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,13-
Clave InChI
WBKAUEBLTWRERU-DNSLJTBWSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)